Merck
292559
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethoxytoluene
99%
Wybierz wielkość
1 G
557,42 zł
5 G
2251,50 zł
557,42 zł
Cena katalogowa588,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
557,42 zł
5 G
2251,50 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H3(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
557,42 zł
Cena katalogowa588,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.524 (lit.)
bp
110-120 °C/30 mmHg (lit.)
gęstość
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
COc1ccc(C)c(OC)c1
InChI
1S/C9H12O2/c1-7-4-5-8(10-2)6-9(7)11-3/h4-6H,1-3H3
Klucz InChI
OSNMRWURXNWCGA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
199.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)