Merck
292273
Sigma-Aldrich
α-Bromostyrene
technical grade, 90%
Wybierz wielkość
5 G
256,20 zł
256,20 zł
Cena katalogowa366,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
256,20 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C(Br)=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.05
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
256,20 zł
Cena katalogowa366,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
zawiera
0.05-0.15% 3,5-Di-tert-Butylcatechol as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.588 (lit.)
bp
67-70 °C/4 mmHg (lit.)
mp
−44 °C (lit.)
gęstość
1.41 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
BrC(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7Br/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H2
Klucz InChI
SRXJYTZCORKVNA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)