Merck
290874
Sigma-Aldrich
N-Methylpropionamide
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CONHCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
87.12
Beilstein:
1737640
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.436 (lit.)
bp
146 °C/90 mmHg (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
gęstość
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amide
ciąg SMILES
CCC(=O)NC
InChI
1S/C4H9NO/c1-3-4(6)5-2/h3H2,1-2H3,(H,5,6)
Klucz InChI
QJQAMHYHNCADNR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
N-metylopropionamid został użyty do zbadania indukowanej amidami separacji faz mieszanin heksafluoro-2-propanolu i wody[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
222.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
106 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Toshiyuki Takamuku et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 14(23), 8335-8347 (2012-05-17)
Amide-induced phase separation of hexafluoro-2-propanol (HFIP)-water mixtures has been investigated to elucidate solvation properties of the mixtures by means of small-angle neutron scattering (SANS), (1)H and (13)C NMR, and molecular dynamics (MD) simulation. The amides included N-methylformamide (NMF), N-methylacetamide (NMA)
Yusuke Asakura et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 20(7), 1893-1900 (2014-01-17)
AST-type zeolite with a plate morphology can be synthesized by topotactic conversion of a layered silicate (β-helix-layered silicate; HLS) by using N,N-dimethylpropionamide (DPA) to control the layer stacking of silicate layers and the subsequent interlayer condensation. Treatment of HLS twice