Merck
290416
Sigma-Aldrich
2,3-Difluorophenylacetic acid
97%
About This Item
Wzór liniowy:
F2C6H3CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
116-119 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
ciąg SMILES
OC(=O)Cc1cccc(F)c1F
InChI
1S/C8H6F2O2/c9-6-3-1-2-5(8(6)10)4-7(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
Klucz InChI
UXSQXUSJGPVOKT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas 2,3-difluorofenylooctowy może być stosowany w syntezie chemicznej.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)