Merck
256919
Sigma-Aldrich
Ethylaluminum dichloride
Wybierz wielkość
100 G
836,00 zł
836,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
836,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5AlCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.95
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
836,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
5 mmHg ( 60 °C)
Poziom jakości
Formularz
solid
bp
115 °C/50 mmHg (lit.)
mp
32 °C (lit.)
gęstość
1.207 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC[Al](Cl)Cl
InChI
1S/C2H5.Al.2ClH/c1-2;;;/h1H2,2H3;;2*1H/q;+2;;/p-2
Klucz InChI
UAIZDWNSWGTKFZ-UHFFFAOYSA-L
Opakowanie
Supplied in a Sure/Pac cylinder and has a 1/4-turn bronze ball valve with a female 1/4" NPT outlet thread (Z122661) installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove carbon steel plug that seals the outlet valve.
Compatible with the following:
For instructions please refer to technical bulletin AL-136: The Aldrich Sure/Pac Cylinder System
Inne uwagi
Storage below 30°C may cause crystallization. Moving container to a warm location should melt the solid. The warm liquid may be transferred using syringe techniques.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
adapter wlotu septy
Numer produktu
Opis
Cennik
najczęściej kupowane z tym produktem
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-0.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-18 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Barry B Snider et al.
The Journal of organic chemistry, 68(16), 6451-6454 (2003-08-05)
EtAlCl(2)-induced cyclization of chiral gamma,delta-unsaturated ketones 11c and 17b takes place mainly from the expected face. The selectivity is modest for 11c (60:40) in which the large substituent is a primary alkyl group and the medium substituent is a methyl