Merck
288853
Sigma-Aldrich
4-Ethoxybenzamide
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5OC6H4CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
208-210 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amide
ciąg SMILES
CCOc1ccc(cc1)C(N)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-12-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H2,10,11)
Klucz InChI
AZEIRPAUJXANCS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Ethoxybenzamide may be used in chemical synthesis studies.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3