Merck
288187
Sigma-Aldrich
o-Carborane
98%
Synonim(y):
1,2-Dicarbadodecaborane(12)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H12B10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Produkt 288187 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
98%
mp
260 °C (subl.) (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[bH]1[bH][bH][bH][bH][bH]cc[bH][bH][bH][bH]1
InChI
1S/C2H12B10/c1-2-4-6-8-10-12-11-9-7-5-3-1/h1-12H/b2-1-
Klucz InChI
PWHTZDUTEHXWHV-UPHRSURJSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Niedobór elektronów w związkach klatkowych boru z jednym lub większą liczbą atomów węgla jako ligandem w strukturze boranu. Trzy powszechne izomery to o-karboran, m-karboran i p-karboran 1 Struktura może być wielościenna lub otwarta.
Opakowanie
Packaged in glass bottles
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yin-Ping Wang et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(8), 1814-1819 (2016-11-30)
Palladium(II)-induced selective B(4)-H activation of an o-carboranylthioamide has been developed. A tetranuclear palladium(II) complex has been obtained in high yield with excellent regioselectivity. DFT calculations have confirmed that the B(4)-borometalate is lower in energy than the corresponding B(3)-borometalate. The product
Temidayo O B Olusanya et al.
Biophysical chemistry, 247, 25-33 (2019-02-24)
Based on the promise of liposomes as convenient vehicles for the transport of boronated agents for the boron neutron capture therapy (BCNT) of cancer, this paper reports a method for the formulation and characterisation of stable o-carborane-loaded liposomes (ca. 80-100 nm)
Issei Takeuchi et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 159, 360-365 (2017-08-15)
Poly(DL-lactide-co-glycolide) (PLGA) has been widely used and studied because of its biocompatibility and biodegradability. Recently, the usefulness of nanoparticles using poly(L-lactide-co-glycolide) (PLLGA) having a higher glass transition temperature than PLGA was suggested. In this study, we investigated the availability of