Przejdź do
766682
2,2,6,6-Tetramethyl-4-[1-oxo-6-(triethylammonio)hexylamino]-1-piperidinyloxy bromide
95%
Synonim(y):
WS-TEMPO, water soluble N-oxyl compound, water soluble-TEMPO
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
360,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H43BrN3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
449.49
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Assay:
95%
Form:
solid
360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
solid
reaction suitability
reagent type: oxidant
mp
216-221 °C (decomposition)
functional group
amide, amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Br-].CC[N+](CC)(CC)CCCCCC(=O)NC1CC(C)(C)N([O])C(C)(C)C1
InChI
1S/C21H42N3O2.BrH/c1-8-24(9-2,10-3)15-13-11-12-14-19(25)22-18-16-20(4,5)23(26)21(6,7)17-18;/h18H,8-17H2,1-7H3;1H
InChI key
NEQWUIVYFXHUMV-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
214000581500198285
description
95%
description
98%
description
A stable, cell-permeable nitroxide that acts as a free radical scavenger and nitric oxide spin trap.
description
certified by the BSC
assay
95%
assay
98%
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
216-221 °C (decomposition)
mp
36-38 °C (lit.)
mp
-
mp
-
form
solid
form
solid
form
powder, crystals
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)