Merck
287369
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine hydrochloride
99%
Synonim(y):
3-(4-Hydroxyphenyl)-L-alanine, 3-(4-Hydroxyphenyl)-L-alanine hydrochloride
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H4CH2CH(NH2)CO2H·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]20/D −8°, c = 4 in 1 M HCl
mp
239 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl[H].N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3.ClH/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);1H/t8-;/m0./s1
Klucz InChI
JJWFIVDAMOFNPS-QRPNPIFTSA-N
Inne uwagi
Amino acid precursor of dopamine and other catecholamines
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)