Merck
28706
Sigma-Aldrich
trans-Cyclodecene
≥98.0% (GC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.25
Beilstein:
2036982
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98.0% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.484
gęstość
0.867 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1CCCC\C=C\CCC1
InChI
1S/C10H18/c1-2-4-6-8-10-9-7-5-3-1/h1-2H,3-10H2/b2-1+
Klucz InChI
UCIYGNATMHQYCT-OWOJBTEDSA-N
Zastosowanie
Trans-cyklodeken został użyty jako wzorzec odniesienia do ilościowej analizy w podczerwieni mieszanin cis- i trans-cyklodekenu[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
143.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
62 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Many-membered Carbon Rings. IX. trans-Elimination in Thermal Decomposition of Cyclodecyl Esters1.
Blomquist AT and Goldstein A.
Journal of the American Chemical Society, 77(4), 1001-1003 (1955)