Przejdź do
405752
2-Allylcyclohexanone
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
762,00 zł
571,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2C=CHCH2C6H9(=O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-352-2
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
571,50 zł
Cena katalogowa762,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.469 (lit.)
bp
94 °C/23 mmHg (lit.)
density
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
allyl, ketone
SMILES string
C=CCC1CCCCC1=O
InChI
1S/C9H14O/c1-2-5-8-6-3-4-7-9(8)10/h2,8H,1,3-7H2
InChI key
UPGHEUSRLZSXAE-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Allylcyclohexanone is a β,γ-unsaturated ketone. Selective oxidation of 2-allylcyclohexanone by benzonitrile-hydrogen peroxide has been reported. Asymmetric synthesis of 2-alkylcyclohexanones by alkylation of cyclohexanone enamines (III) of L-proline ester derivatives has been described. Oxidation of 2-allylcyclohexanone by 90% hydrogen peroxide catalyzed by arsonated polystyrene has been studied.
Application
2-Allylcyclohexanone may be used in the synthesis of the following:
  • bicyclo[3.3.1]non-2-en-9-one[1]
  • R-(-)-epilachnene, an antipode of the defensive droplets from the Mexican bean beetle, Epilachna varivestis
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
337048293911110388
assay
97%
assay
99%
assay
99%
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.731 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
94 °C/23 mmHg (lit.)
bp
90 °C/5 mmHg (lit.)
bp
84-85 °C (lit.)
bp
178-180 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
-
form
-
refractive index
n20/D 1.469 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
refractive index
n20/D 1.441 (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)