Merck
286451
Sigma-Aldrich
Methyl γ-linolenate
98%
Synonim(y):
γ-Linolenic acid methyl ester, ω-6 Linolenic acid methyl ester, 6,9,12-Octadecatrienoic acid methyl ester, Fame 18:3n-6, Methyl (Z,Z,Z)-6,9,12-octadecatrienoate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3(CH2CH=CH)3(CH2)4CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.476 (lit.)
bp
162 °C/0.5 mmHg (lit.)
ciąg SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h7-8,10-11,13-14H,3-6,9,12,15-18H2,1-2H3/b8-7-,11-10-,14-13-
Klucz InChI
JFRWATCOFCPIBM-JPFHKJGASA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
143.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
62.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Jubie et al.
BMC complementary and alternative medicine, 15, 263-263 (2015-08-05)
Isolation of methyl gamma linolenate from Spirulina platensis using flash chromatography and its apoptosis inducing effect against human lung carcinoma A- 549 cell lines. Gamma linolenic acid is an important omega-6 polyunsaturated fatty acid (PUFA) of medicinal interest was isolated