Merck
284750
Sigma-Aldrich
6-Methylpyridine-3-carboxylic acid
99%
Synonim(y):
6-Methylnicotinic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.14
Beilstein:
112049
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
Formularz
solid
mp
210-213 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
Cc1ccc(cn1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c1-5-2-3-6(4-8-5)7(9)10/h2-4H,1H3,(H,9,10)
Klucz InChI
RZOKQIPOABEQAM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kompleks koordynacyjny o wzorze [Ni(L1)2(H2O)4].4H2O, gdzie L1H = kwas 6-metylopirydyno-3-karboksylowy został scharateryzowany strukturalnie za pomocą rentgenowskiej analizy monokrystalicznej[1].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
3D non porous and thermally labile nickel (II) and manganese (II) complexes with hetero donor ligands: Synthesis, X-ray single crystal structure, thermal and luminescent study.
Dalai S, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 363(8), 1843-1848 (2010)