Merck
284599
Sigma-Aldrich
Anabasine
≥97%
Synonim(y):
2-(3-Pyridyl)piperidine, Neonicotine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Aby zapytać o ten produkt 284599, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Poziom jakości
Próba
≥97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.544 (lit.)
bp
96 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
agriculture
environmental
ciąg SMILES
C1CCC(NC1)c2cccnc2
InChI
1S/C10H14N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10,12H,1-2,5,7H2
Klucz InChI
MTXSIJUGVMTTMU-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
Anabasyna hamowała konwersję androstendionu do estrogenu w sposób zależny od dawki[1].
Zastosowanie
Anabasynę, alkaloid tytoniowy, wykorzystano jako biomarker aktywnego używania tytoniu[2].
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
199.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R L Barbieri et al.
The Journal of clinical investigation, 77(6), 1727-1733 (1986-06-01)
Epidemiologic studies suggest that women who smoke have lower endogenous estrogen than nonsmokers. To explore the possible link between cigarette smoking and decreased endogenous estrogens, we have examined the effects of constituents of tobacco on estrogen production in human choriocarcinoma
Brenda B Suh-Lailam et al.
Journal of analytical toxicology, 38(7), 416-420 (2014-06-19)
Laboratory detection of nicotine exposure is important for establishing eligibility for organ transplant and elective surgery. Nicotine testing is also used to verify compliance with nicotine replacement therapies (NRT), smoking cessation programs and for life insurance purposes. Nicotine metabolites, such
N Mizrachi et al.
Journal of forensic sciences, 45(3), 736-741 (2000-06-16)
Death of a worker occurred after ingestion of unknown amounts of Nicotiana glauca G leaves. The leaves were cooked after having been mistakenly considered to be spices of a type which grow in Thailand. After ingestion, two Thai workers collapsed
J L Castorena et al.
Journal of toxicology. Clinical toxicology, 25(5), 429-435 (1987-01-01)
A young adult male was found dead in a field. No cause of death was apparent at autopsy, and the only positive toxicological finding was the presence of a nicotine-like alkaloid isolated from the liver. Anabasine, the major, highly toxic
Xu Xu et al.
Clinical chemistry, 50(12), 2323-2330 (2004-10-09)
Determination of nicotine metabolism/pharmacokinetics provides a useful tool for estimating uptake of nicotine and tobacco-related toxicants, for understanding the pharmacologic effects of nicotine and nicotine addiction, and for optimizing nicotine dependency treatment. We developed a sensitive method for analysis of