Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 544,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H10N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
solid
544,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98%
form
solid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1CN=C(C1)c2cccnc2
InChI
1S/C9H10N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1,3,5,7H,2,4,6H2
InChI key
DPNGWXJMIILTBS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Chrna4(25590)
Application
Myosmine can be used as a reactant in thesynthesis of nicotinoid derivatives through N-nitrosation.
Tobacco alkaloid
Reactant for:
Nitrosation reactions
Peroxidation reaction with hydrogen peroxide
Reactant for:
Nitrosation reactions
Peroxidation reaction with hydrogen peroxide
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% | assay 98% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form - | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Gene Information rat ... Chrna4(25590) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?