Merck
284521
Sigma-Aldrich
Ethyl phenyl sulfide
97%
Synonim(y):
Ethylthiobenzene
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5SC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.23
Beilstein:
1905731
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.566 (lit.)
bp
204-205 °C (lit.)
gęstość
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCSc1ccccc1
InChI
1S/C8H10S/c1-2-9-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Klucz InChI
AEHWKBXBXYNPCX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
The activation parameters involved in the oxidation of ethyl phenyl sulfide in tert-butyl alcohol were studied.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
159.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
71 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
D A Bennett et al.
Inorganic chemistry, 40(13), 2996-3001 (2001-06-12)
A detailed mechanism for the oxidation of aryl sulfides by peroxymonocarbonate ion in cosolvent/water media is described. Kinetic studies were performed to characterize the transition state, including a Hammett correlation and variation of solvent composition. The results are consistent with