Merck
28452
Sigma-Aldrich
Isopropyl cyanoacetate
≥98.0%
About This Item
Wzór liniowy:
NCCH2COOCH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.14
Beilstein:
1756014
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.416
bp
207 °C (lit.)
gęstość
1.013 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)OC(=O)CC#N
InChI
1S/C6H9NO2/c1-5(2)9-6(8)3-4-7/h5H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
BESQLCCRQYTQQI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Cyjanooctan izopropylu został wykorzystany w syntezie 3-podstawionych kumaryn w reakcji Knöevenagela z aldehydami i ketonami[1].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
197.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
92 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Use of isopropyl alcohol as a solvent in Ti (O-i-Pr)4 catalyzed Knoevenagel reactions.
Tetrahedron, 61(33), 7981-7985 (2005)
Produkty
Kondensacja Knoevenagela to reakcja organiczna nazwana na cześć Emila Knoevenagela. Jest to klasyczna reakcja tworzenia wiązań C-C i modyfikacja kondensacji aldolowej.
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.