Merck
283495
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-fluorotoluene
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H3(Br)F
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.02
Beilstein:
2242693
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.529 (lit.)
gęstość
1.486 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
ciąg SMILES
Cc1cc(Br)ccc1F
InChI
1S/C7H6BrF/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3
Klucz InChI
VXKYOKPNAXNAFU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
5-bromo-2-fluorotoluen został użyty do przygotowania:
  • bromku 5-bromo-2-fluorobenzylu poprzez bromowanie N-bromobursztynoimidem(NBS), wymaganego do syntezy bromofluorobenzenu koronowego
  • 3-(4-fuoro-3-metylofenylo)akrylamid
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
163.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of 3-arylpropylamine derivatives from aryl halides using Heck reaction.
Baek GH, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 20(2), 233-233 (1999)
Facilitated catecholamine transport through bulk and polymer-supported liquid membranes.
Paugam M-F, et al.
Journal of the American Chemical Society, 118(41), 9820-9825 (1996)