Przejdź do
914746
Thiophosphoro alkyne dichloridate
≥95%
Synonim(y):
O-(Prop-2-yn-1-yl) phosphorodichloridothioate, Chemoselective histidine labeling reagent, Phosphorodichloridothioate 2-propyn-1-ol, Propargyl thiophosphorodichloridate, TPAC, Thiophosphoro alkyne dichloridate, Thiophosphorodichloridate reagent, Thiophosphorus electrophile
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1880,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H3Cl2OPS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.00
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
1880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95%
form
liquid
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=S)(Cl)(Cl)OCC#C
InChI
1S/C3H3Cl2OPS/c1-2-3-6-7(4,5)8/h1H,3H2
InChI key
HPJLQEFYLAALCL-UHFFFAOYSA-N
Application
Thiophosphoro alkyne dichloridate (TPAC) is a histidine labeling reagent developed by the Chang lab that mimics native post-translational His phosphorylation. The alkyne allows for subsequent reactions or addition of payloads by copper-assisted alkyne-azide cycloaddition (CuAAC) chemistry. TPAC was also demonstrated to covalently modify His-tags, and by clicking on polyarginine tags, enabled protein delivery into live cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML4311764248SML3897
Biotin Alkyne ≥95% (HPLC)
SML4311
Biotin Alkyne
description
≥95%
description
≥95% (HPLC)
description
-
description
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
form
liquid
form
powder
form
liquid
form
powder
assay
≥95%
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
175.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
79.9 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)