Merck
282391
Sigma-Aldrich
Methylsulfamic acid
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3NHSO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
111.12
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
191 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
CNS(O)(=O)=O
InChI
1S/CH5NO3S/c1-2-6(3,4)5/h2H,1H3,(H,3,4,5)
Klucz InChI
MYMDOKBFMTVEGE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Methylsulfamic acid has been used in the preparation of nitroaroyl- or nitroarylsulphonyl-sulphamic acids via condensation reaction with certain nitroaroyl and nitroarylsulphonyl chlorides.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aroyl-and arylsulphonyl-sulphamic acids.
<BIG>Beech WF. </BIG>
J. Chem. Soc. Sect. C, 3, 515-516 (1970)
Akifumi Kogame et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 47(3), 255-266 (2016-05-27)
1. Following oral administration of [