Przejdź do
29550
N-Cyclohexylsulfamic acid
≥98.0% (T)
Synonim(y):
Cyclamic acid, Cyclohexanesulfamic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-898-1
Beilstein/REAXYS Number:
2208885
MDL number:
Assay:
≥98.0% (T)
Form:
solid
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
form
solid
mp
~180 °C (dec.)
solubility
dioxane: 1 g/10 mL, clear, colorless (hot)
SMILES string
OS(=O)(=O)NC1CCCCC1
InChI
1S/C6H13NO3S/c8-11(9,10)7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2,(H,8,9,10)
InChI key
HCAJEUSONLESMK-UHFFFAOYSA-N
General description
The N-cyclohexylsulfamic acid salts of well−known therapeutic agents were prepared.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
120507144086195
description
≥98.0% (T)
description
≥95.0% (T)
description
≥99.0% (T)
description
purum p.a., ≥98.0% (T)
assay
≥98.0% (T)
assay
≥95.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
assay
≥98.0% (T)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
dioxane: 1 g/10 mL, clear, colorless (hot)
solubility
H2O: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless to faintly brownish-yellow
solubility
-
solubility
water: soluble 127.1 g/L at 20 °C
mp
~180 °C (dec.)
mp
-
mp
>300 °C (lit.)
mp
105-110 °C (lit.)
form
solid
form
solid
form
flakes
form
solid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)