Kluczowe dokumenty
281581
(R)-(+)-1-Amino-2-(methoxymethyl)pyrrolidine
96%
Synonim(y):
(R)-1-Amino-2-(methoxymethyl)pyrrolidine, RAMP
About This Item
Polecane produkty
Próba
96%
aktywność optyczna
[α]18/D +79°, neat
czystość optyczna
ee: 98% (GLC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.465 (lit.)
bp
42 °C/1.8 mmHg (lit.)
gęstość
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC[C@H]1CCCN1N
InChI
1S/C6H14N2O/c1-9-5-6-3-2-4-8(6)7/h6H,2-5,7H2,1H3/t6-/m1/s1
Klucz InChI
BWSIKGOGLDNQBZ-ZCFIWIBFSA-N
Zastosowanie
Opakowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
161.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
72 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?