Merck
280046
Sigma-Aldrich
1-Iodoundecane
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)10I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4849 (lit.)
tw
125-130 °C/5 mmHg (lit.)
gęstość
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
alkyl halide
iodo
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCI
InChI
1S/C11H23I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2-11H2,1H3
Klucz InChI
FKUQOQPBCHJHAP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-Iodoundecane is one of the volatile constituent of urine of a normal male mice. The reaction of 1-iodoundecane with fluoride sources has been investigated.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Reinhard Schwesinger et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 12(2), 438-445 (2005-10-01)
Several peralkylated polyaminophosphazenium cations were evaluated for the generation of novel anhydrous F- salts. Two of them have been characterized by X-ray analysis and are particularly soluble, even in apolar aprotic solvents like benzene or THF, one of them even
S Achiraman et al.
Animal reproduction science, 87(1-2), 151-161 (2005-05-12)
A previous investigation revealed that urine from normal male mice contained five unique volatile constituents; namely: 3-cyclohexene-1-methanol (I); 3-amino triazole (II); 4-ethyl phenol (III); 3-ethyl-2,7-dimethyl octane (IV); 1-iodoundecane (V). The present study was designed to find out whether the production