Merck
279870
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Phenylbutyric acid
99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH(C6H5)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.20
Beilstein:
2045208
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]20/D −93°, c = 0.9 in toluene
bp
102-104 °C/0.4 mmHg (lit.)
gęstość
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
phenyl
ciąg SMILES
CC[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,11,12)/t9-/m1/s1
Klucz InChI
OFJWFSNDPCAWDK-SECBINFHSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)