Merck
278858
Sigma-Aldrich
3-Iodo-4-methylbenzoic acid
97%
About This Item
Wzór liniowy:
IC6H3(CH3)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
210-212 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1I)C(O)=O
InChI
1S/C8H7IO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
LDDHMKANNXWUAK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-Iodo-4-methylbenzoic acid has been used in the preparation of:
  • unlabeled N-succinimidyl 4-guanidinomethyl-3-iodobenzoate (SGIMB)
  • boc-protected derivative of SGIMB (Boc-SGMIB)
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G Vaidyanathan et al.
Bioconjugate chemistry, 12(3), 428-438 (2001-05-17)
The objective of this study was to develop an acylation agent for the radioiodination of monoclonal antibodies that would maximize retention of the label in tumor cells following receptor- or antigen-mediated internalization. The strategy taken was to add a polar
Ganesan Vaidyanathan et al.
Nature protocols, 2(2), 282-286 (2007-04-05)
This protocol describes a detailed procedure for the synthesis of N-succinimidyl 4-guanidinomethyl-3-[*I]iodobenzoate ([*I]SGMIB), an agent useful in the radio-iodination of proteins, including monoclonal Abs, and peptides that undergo internalization after receptor or antigen binding. In this procedure, the tin precursor