Merck
278769
Sigma-Aldrich
3-Chlorobicyclo[3.2.1]oct-2-ene, mixture of endo and exo
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5055 (lit.)
bp
56 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
ClC1=C[C@H]2CC[C@H](C2)C1
InChI
1S/C8H11Cl/c9-8-4-6-1-2-7(3-6)5-8/h4,6-7H,1-3,5H2/t6-,7+/m0/s1
Klucz InChI
XLVAWKKCOIWHBT-NKWVEPMBSA-N
Zastosowanie
3-Chlorobicyklo[3.2.1]okt-2-en został użyty do otrzymania bicyklo[3.2.1]okt-2-enu poprzez redukcję Bircha[1].
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
138.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
59 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nuclear magnetic resonance studies. XXX. Hydrogen-deuterium exchange in bicyclo [3.2. 1] and-[2.2. 2] octenes through allylic and vinylic anions.
Cheng AK and Stothers JB.
Canadian Journal of Chemistry, 55(1), 50-55 (1977)