Przejdź do
276332
Rubidium
ingot, 99.6% trace metals basis
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
632,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1350,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Rb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
85.47
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
11101711
EC Number:
231-126-6
MDL number:
632,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.6% trace metals basis
form
ingot
composition
Rb
reaction suitability
reagent type: reductant
packaging
pkg of Packaged in: Breakseal Ampule
resistivity
11.0 μΩ-cm, 20°C
impurities
0.2-0.4% Cs
bp
686 °C (lit.)
mp
38-39 °C (lit.)
density
1.53 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Rb]
InChI
1S/Rb
InChI key
IGLNJRXAVVLDKE-UHFFFAOYSA-N
General description
Rubidium is a highly electropositive alkaline metal that can be obtained as a byproduct of refining lithium from lepidolite. It is used in photomultiplier tubes, laser cooling, atomic clock, photocell, nuclear medicine, and specialty glass.
Application
Rubidium can be used as a starting material to synthesize rubidium hydrazinidoborane (RbN2H3BH3).
It can also be used as a reducing agent to synthesize reduced polycyclic aromatic hydrocarbons.
Features and Benefits
  • Breakseal ampule packaging minimizes exposure to air and moisture, preserving optimal efficacy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
336149
description
ingot, 99.6% trace metals basis
description
99.6% trace metals basis
form
ingot
form
powder
assay
99.6% trace metals basis
assay
99.6% trace metals basis
bp
686 °C (lit.)
bp
-
density
1.53 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.35 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
38-39 °C (lit.)
mp
-
resistivity
11.0 μΩ-cm, 20°C
resistivity
-
Piktogramy
FlameCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react. 1
supp_hazards
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What are the dimensions of the 1g and 5g Rb ampules?
    1 answer
    1. The specific dimensions of the ampule used to package this product are approximately 10 mm x 38 mm. This information is historical and not a published specification. The 1 gram and 5 gram ingots are packaged in the same size ampule.
      Helpful?
  2. We are interested in purchasing a rubidium ingot (product no. 276332-1G). Could you please confirm if this is of natural abundance Rb or enriched 85Rb? I will provide all the necessary details for a quotation once I hear back from you. Thank you.
    1 answer
    1. This material is not specifically isolated or tested for the presence of specific isotopes. The naturally occurring ratio of each is approximately 72% stable isotope 85Rb, and 28% slightly radioactive 87Rb. This product is expected to have the same or a similar profile.
      Helpful?
  3. Are the Rubidium ingots (276332-1G) that you deliver in an ampule, stored in vacuum or in an inert gas?
    1 answer
    1. This product is packaged in sealed ampules under an Argon.