gęstość pary
4.68 (vs air)
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99% (GC)
zanieczyszczenia
≤0.2% free acid (as C6H5COOH)
≤0.2% water (Karl Fischer)
pozostałość po prażeniu
≤0.05% (as SO4)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.516 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: soluble 2.1 g/L at 20 °C
gęstość
1.088 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Klucz InChI
QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
170.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
77 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?