Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1500,00 zł
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.0% (NT)
form
crystalline powder
mp
170-174 °C
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤10 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
OP(O)(O)=O.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.H3O4P/c5-4(1-6,2-7)3-8;1-5(2,3)4/h6-8H,1-3,5H2;(H3,1,2,3,4)
InChI key
JLEXUIVKURIPFI-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (NT) | assay ≥99.0% (NT) | assay ≥99.5% (NT) | assay ≥99.0% (T) |
| product line BioXtra | product line BioUltra | product line BioUltra | product line BioChemika |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form crystalline powder | form crystalline powder | form powder or crystals | form crystalline |
| solubility H2O: 0.5 M at 20 °C, clear | solubility H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless |
| mp 170-174 °C | mp - | mp - | mp 167-172 °C (lit.), 168-172 °C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?