Merck
273430
Sigma-Aldrich
2-Methoxyisophthalic acid
85%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H3(CO2H)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
85%
Formularz
powder
mp
213-215 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1c(cccc1C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H8O5/c1-14-7-5(8(10)11)3-2-4-6(7)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
Klucz InChI
ZRWAPLTWCQQSAN-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
remainder 2-methoxy-3-methylbenzoic acid
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)