Merck
269417
Sigma-Aldrich
3-Nitrophenyl isocyanate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H4NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.12
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Aby zapytać o ten produkt 269417, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
97%
Formularz
solid
bp
130-131 °C/11 mmHg (lit.)
mp
51-52 °C (lit.)
grupa funkcyjna
isocyanate
nitro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)N=C=O
InChI
1S/C7H4N2O3/c10-5-8-6-2-1-3-7(4-6)9(11)12/h1-4H
Klucz InChI
GFFGYTMCNVMFAJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-Nitrophenyl isocyanate may be used in chemical synthesis studies.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)