Merck
268585
Sigma-Aldrich
Trimethyl(phenylthiomethyl)silane
99%
Synonim(y):
(Phenylthiomethyl)trimethylsilane, (Trimethylsilyl)methyl phenyl sulfide, Phenyl (trimethylsilyl)methyl sulfide
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5SCH2Si(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.38
Beilstein:
1932375
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.539 (lit.)
bp
158-159 °C/52 mmHg (lit.)
gęstość
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)CSc1ccccc1
InChI
1S/C10H16SSi/c1-12(2,3)9-11-10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,9H2,1-3H3
Klucz InChI
UOQDIMYVQSHALM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
102.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
39 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)