Kluczowe dokumenty
264709
Isobutyl acetate
95%, natural
Synonim(y):
Acetic acid isobutyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COOCH2CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.16
Beilstein:
1741909
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
klasa czystości
natural
gęstość pary
>4 (vs air)
ciśnienie pary
15 mmHg ( 20 °C)
Próba
95%
temp. samozapłonu
793 °F
granice wybuchowości
10.5 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.39 (lit.)
bp
115-117 °C (lit.)
mp
−99 °C (lit.)
gęstość
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)COC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)4-8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?