Merck
264156
Sigma-Aldrich
1-Chloro-9,10-bis(phenylethynyl)anthracene
new
99%
Synonim(y):
1-Chloro-BPEA
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H17Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
412.91
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
Formularz
powder or crystals
mp
203-205 °C (lit.)
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Clc1cccc2c(C#Cc3ccccc3)c4ccccc4c(C#Cc5ccccc5)c12
InChI
1S/C30H17Cl/c31-29-17-9-16-27-26(20-18-22-10-3-1-4-11-22)24-14-7-8-15-25(24)28(30(27)29)21-19-23-12-5-2-6-13-23/h1-17H
Klucz InChI
IMMCAKJISYGPDQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Jinhua Gan et al.
BioMed research international, 2020, 4510628-4510628 (2020-05-19)
Diabetic retinopathy (DR) is one of the hallmark complications of diabetes and a leading cause of vision loss in adults. Retinal pericyte death seems to be a prominent feature in the onset of DR. Pyroptosis is an inflammatory form of
P J Nicholls et al.
eNeuro, 9(5) (2023-01-14)
The protease caspase-3 is a key mediator of apoptotic programmed cell death. But weak or transient caspase activity can contribute to neuronal differentiation, axonal pathfinding, and synaptic long-term depression. Despite the importance of sublethal, or nonapoptotic, caspase activity in neurodevelopment