Merck
262129
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-chlorotoluene
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H3(Br)Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.48
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.575 (lit.)
gęstość
1.543 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(Cl)ccc1Br
InChI
1S/C7H6BrCl/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4H,1H3
Klucz InChI
RTIPTGMVQIIMKL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Bromo-5-chlorotoluen został użyty do przygotowania 4-chloro-2-metylobenzofenonu[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The synthesis and electronic absorption spectra of 3-phenyl-3 (4-pyrrolidino-2-substituted phenyl)-3H-naphtho [2, 1-b] pyrans: further exploration of the ortho substituent effect.
Gabbutt CD, et al.
Tetrahedron, 62(4), 737-745 (2006)