Próba
99%
Postać
powder
mp
164-166 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10O3/c15-13(10-5-2-1-3-6-10)11-7-4-8-12(9-11)14(16)17/h1-9H,(H,16,17)
Klucz InChI
AXJXRLHTQQONQR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- light-induced reactions on benzophenone-terminated boron-doped diamond (BDD) surfaces
- preparation of benzophenone flavonol derivative
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3