Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 180,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 304,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 941,00 zł 799,85 zł |
Informacje o tej pozycji
180,00 zł
Quality Segment
assay
≥97.0% (S)
form
powder
mp
69-71 °C (lit.)
functional group
amine, disulfide
SMILES string
CCN(CC)C(=S)SSC(=S)N(CC)CC
InChI
1S/C10H20N2S4/c1-5-11(6-2)9(13)15-16-10(14)12(7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3
InChI key
AUZONCFQVSMFAP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALDH2(217), CYP1A2(1544)
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (S) | description analytical standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay ≥97.0% (S) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| mp 69-71 °C (lit.) | mp 69-71 °C (lit.) | mp 69-71 °C (lit.) | mp 69-71 °C (lit.) |
| form powder | form - | form - | form - |
| Gene Information human ... ALDH2(217), CYP1A2(1544) | Gene Information - | Gene Information human ... ALDH2(217) | Gene Information human ... ALDH2(217) |
| functional group disulfide, amine | functional group - | functional group - | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetraethylthiuram disulfide
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?