Kluczowe dokumenty
261092
Europium
ingot, under oil, 99.9% trace rare earth metals basis
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.9% trace rare earth metals basis
Formularz
ingot
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: europium
rezystywność
81 μΩ-cm, 20°C
bp
1527 °C (lit.)
mp
822 °C (lit.)
gęstość
5.24 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Eu]
InChI
1S/Eu
Klucz InChI
OGPBJKLSAFTDLK-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Pyr. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
A significant limiting factor for wearable electronics and wireless sensors is the finite amount of energy that can be stored in on-board batteries.
Istotnym czynnikiem ograniczającym elektronikę do noszenia i czujniki bezprzewodowe jest ograniczona ilość energii, którą można przechowywać w bateriach pokładowych.
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.
Akumulatory półprzewodnikowe stają się coraz ważniejsze ze względu na ich szerokie zastosowanie w komputerach, przenośnej elektronice i pojazdach.