Merck
260827
Sigma-Aldrich
2-Methylbenzamide
98%
Synonim(y):
o-Toluamide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
141-142 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: very soluble(lit.)
benzene: very slightly soluble(lit.)
cold water: insoluble(lit.)
hydrochloric acid: very soluble (conc.)(lit.)
water: very soluble (hot)(lit.)
grupa funkcyjna
amide
ciąg SMILES
Cc1ccccc1C(N)=O
InChI
1S/C8H9NO/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H2,9,10)
Klucz InChI
XXUNIGZDNWWYED-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Methylbenzamide (o-Toluamide) has been used in total synthesis of phenolic protoberberine alkaloid, cerasonine[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thanh Nguyen Le et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 56(7), 1026-1029 (2008-07-02)
First total synthesis of the phenolic protoberberine, cerasonine, was accomplished through a coupling reaction between o-toluamide and benzonitrile. This key step provided the 3-arylisoquinoline which was then successfully converted to 7,8-dihydro-8-oxoprotoberberine through an intramolecular S(N)2 reaction.