Merck
260096
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3,5-dihydroxybenzoic acid
99%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H2(OH)2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.02
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Aby zapytać o ten produkt 260096, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
99%
Formularz
powder
mp
274-276 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1cc(O)c(Br)c(O)c1
InChI
1S/C7H5BrO4/c8-6-4(9)1-3(7(11)12)2-5(6)10/h1-2,9-10H,(H,11,12)
Klucz InChI
NUTRHYYFCDEALP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)