Merck
259969
Sigma-Aldrich
2-Bromophenylacetonitrile
97%
Synonim(y):
2-Bromobenzyl cyanide
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4CH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.04
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5696 (lit.)
bp
140-141 °C/13 mmHg (lit.)
mp
1 °C (lit.)
gęstość
1.51 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
nitrile
ciąg SMILES
Brc1ccccc1CC#N
InChI
1S/C8H6BrN/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4H,5H2
Klucz InChI
BVCOJESIQPNOIF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-bromofenyloacetonitryl został użyty do przygotowania:
  • 2-(2-bromofenylo)etyloamina[1]
  • (Z)-2-(2-bromofenylo)-3-(1H-pirol-2-ylo)akrylonitryl[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Formation of a carbon-nitrogen bond via a 5-exo-trig radical cyclization onto the nitrogen of an imidate ester.
McClure CK ,et al.
Tetrahedron, 54(25), 7121-7126 (1998)
The influence of ionic liquids on the Knoevenagel condensation of 1 H-pyrrole-2-carbaldehyde with phenyl acetonitriles-cytotoxic 3-substituted-(1 H-pyrrol-2-yl) acrylonitriles.
Al Otaibi A, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 4(38), 19806-19813 (2014)