Kluczowe dokumenty
25970
3-Chlorophenylhydrazine hydrochloride
≥97.0% (AT)
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4NHNH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.05
Beilstein:
3565828
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
Próba
≥97.0% (AT)
Formularz
solid
mp
240-245 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl[H].NNc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C6H7ClN2.ClH/c7-5-2-1-3-6(4-5)9-8;/h1-4,9H,8H2;1H
Klucz InChI
CRRIAWUJYMLJOE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-Chlorophenylhydrazine hydrochloride has been used in the preparation of:
- 1-(3-chlorophenyl)-3,5-diphenyl-1H-pyrazolo[4,3-c]quinolin-4(5H)-one
- 11-(3-chlorophenyl)-9-phenyl-5,6-dihydro-4H,11H-benzo[i,j]- pyrazolo[3,4-b]quinolizin-8-one
- 1-(3-chlorophenyl)-3-(cyclohexyl)-5-(4-phenoxy phenyl)pyrazole
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Ring closure reactions of 3-arylhydrazonoalkyl-quinolin-2-ones to 1-aryl-pyrazolo [4, 3-c] quinolin-2-ones.
Stadlbauer W and Hojas G.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 41(5), 681-690 (2004)
Akihiko Tanitame et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 12(21), 5515-5524 (2004-10-07)
The 4-piperidyl moiety and the pyrazole ring in 1-(3-chlorophenyl)-5-(4-phenoxyphenyl)-3-(4-piperidyl)pyrazole 2, which has previously shown improved DNA gyrase inhibition and target-related antibacterial activity, were transformed to other groups and the in vitro antibacterial activity of the synthesized compounds was evaluated. The
Amina Othmani et al.
Environmental science and pollution research international, 26(25), 25969-25984 (2019-07-06)
This paper suggests a new alternative for the acceleration of dye removal by adopting alternating current instead of direct current in the treatment of methylene blue solutions and industrials effluents, using anodic oxidation on Pb/PbO2 and stainless steel (SS)/PbO2 anodes.