Merck
13047-U
Supelco
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase none, matrix 45/60 Molecular Sieve 13X support, L × O.D. × I.D. 3.0 ft (0.91 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Synonim(y):
Kolumna GC, sito molekularne
Wybierz wielkość
1 EA
862,00 zł
862,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
862,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115710
eCl@ss:
32110204
NACRES:
SB.54
862,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Agilent
Parametry
0-400 °C temperature (isothermal or programmed)
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
3.0 ft (0.91 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matryca
45/60 Molecular Sieve 13X support
grupa aktywna macierzy
none phase
typ kolumny
packed GC
kompatybilność
for use with General Configuration
Opis ogólny
W kolumnach z wypełnieniem gaz nośny przenika przez porowate złoże. W kolumnie z wypełnieniem separację uzyskuje się poprzez odsunięcie od siebie substancji rozpuszczonych. Kolumny z wypełnieniem wykonane są z dwóch głównych materiałów: stali nierdzewnej i szkła Pyrex. Kolumny z wypełnieniem metalowym są bardziej odpowiednie do długich i wysokich natężeń przepływu gazu nośnego, aby tolerować podwyższone ciśnienia.[1] Sita molekularne są trójwymiarową strukturą szkieletową, która tworzy pory o wymiarach molekularnych. Pory adsorbują cząsteczki, które ściśle pasują do wnętrza porów i wykluczają cząsteczki, które są duże. Zeolity są podzbiorem sit molekularnych. Sita molekularne są wykorzystywane jako adsorbenty, do separacji gazów, rafinacji ropy naftowej i w wielu innych dziedzinach.[2] Dyfrakcja rentgenowska, transmisyjna mikroskopia elektronowa i analiza wielkości porów potwierdziły, że sita molekularne składają się z trójwymiarowego regularnego układu jednolitych mezoporów o średnicy 3 nm.[3]
An economical metal column should be used for less demanding applications where the inertness of glass is not required. This column is of a general configuration, and can be carefully bent to fit most instruments.
Zastosowanie
  • Właściwości adsorpcyjne i zastosowanie w chromatografii gazowej kompozytowego sorbentu powierzchniowo-warstwowego ze strukturą metaloorganiczną na bazie kwasu tereftalowego: Demonstruje zastosowanie kolumn GC z wypełnieniem metalowym w celu zwiększenia wydajności i trwałości analiz chromatograficznych, szczególnie w badaniach środowiskowych i materiałoznawczych (Onuchak et al., 2022).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of highly ordered carbon molecular sieves via template-mediated structural transformation.
Ryoo
The Journal of Physical Chemistry B, 103, 7743-7746 (1999)
Introduction to Zeolite Molecular Sieves
Jiri Cejka, Herman van Bekkum, A. Corma, F. Schueth
Studies in Surface Science and Catalysis, 168 (2007)
Raymond P. W. Scott
Introduction to Analytical Gas Chromatography (1997)