Merck
259454
Sigma-Aldrich
1,1-Diethylurea
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)2NCONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
69-71 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 50 g/L, clear
ciąg SMILES
CCN(CC)C(N)=O
InChI
1S/C5H12N2O/c1-3-7(4-2)5(6)8/h3-4H2,1-2H3,(H2,6,8)
Klucz InChI
TUMNHQRORINJKE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1,1-Diethylurea forms molecular adduct with nitro-substituted aromatic carboxylic acids. Adduct hydrate of 1,1-diethylurea with pyrazine-2,3-dicarboxylic acid has been prepared and characterized using low-temperature single-crystal X-ray diffraction methods.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Molecular cocrystals of aromatic carboxylic acids with 1, 1-diethylurea: synthesis and the crystal structures of a series of nitro-substituted analogues.
Smith G, et al.
Australian Journal of Chemistry, 53(3), 203-208 (2000)
The crystal and molecular structure of the 1: 1 adduct hydrate of pyrazine-2, 3-dicarboxylic acid with 1, 1-diethylurea.
Smith G and Kennard CHL.
Australian Journal of Chemistry, 53(12), 999-1001 (2001)