257192
Triethylborane
≥95%
Synonim(y):
Triethylboron
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95%
przydatność reakcji
reagent type: reductant
współczynnik refrakcji
n20/D 1.397 (lit.)
tw
95 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
gęstość
0.677 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCB(CC)CC
InChI
1S/C6H15B/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
LALRXNPLTWZJIJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Enantioselective umpolung allylation of aldehydes
- Preparation of tetramethylammonium trialkylphenylborate salts
Catalyst for:
- Radical reductions of alkyl bromides and iodides bearing electron withdrawing groups with N-heterocyclic carbene boranes
- Synthesis of 1-substituted pyrrolines by N-diallylation of amines and ring-closing metathesis
- Decarboxylative C-C bond cleavage reactions
- Alkene hydrogenations
- Aminyl radical cyclizations onto silyl enol ethers
Modifier for single-site organochromium ethylene polymerization catalysts
Opakowanie
Compatible with the following:
- Aldrich® Sure/Pac™ station for liquefied gases Z566446
- PTFE Sealing tape Z104388 or Z221880
- Straight septum-inlet adapter Z118141 with septa Z565687 or Z565695
Informacje prawne
adapter wlotu septy
najczęściej kupowane z tym produktem
polecane
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter