Merck
255971
Sigma-Aldrich
Iron(II) oxalate dihydrate
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Ferrous oxalate dihydrate
About This Item
Wzór liniowy:
FeC2O4 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.89
Beilstein:
3757620
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥99.99% trace metals basis
Postać
powder
zanieczyszczenia
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
gęstość
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
[H]O[H].[H]O[H].O=C1O[Fe]OC1=O
InChI
1S/C2H2O4.Fe.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;2*1H2/q;+2;;/p-2
Klucz InChI
NPLZZSLZTJVZSX-UHFFFAOYSA-L
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1