Przejdź do
401285
Cobalt(II) oxalate dihydrate
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
Synonim(y):
Cobalt(2+) oxalate dihydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CoC2O4 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.98
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
212-409-3
MDL number:
Form:
powder
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
reaction suitability
core: cobalt
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
29-35.4% Co (with A-Nitroso-B-Naphthol, gravimetric)
mp
230 °C (dec.) (lit.)
application(s)
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
greener alternative category
SMILES string
O.O.O=C1O[Co]OC1=O
InChI
1S/C2H2O4.Co.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;2*1H2/q;+2;;/p-2
InChI key
MWHSMSAKVHVSAS-UHFFFAOYSA-L
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products that adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This is an enabling product that enhances cyclic stability in lithium-ion batteries, significantly improving energy storage performance and contributing to more efficient energy solutions. Click here for more information.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
203084307726325511
description
-
description
99.999% trace metals basis
description
99%
description
99.9% trace metals basis
form
powder
form
powder and chunks
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
230 °C (dec.) (lit.)
mp
86 °C (lit.)
mp
-
mp
-
application(s)
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
application(s)
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
application(s)
-
application(s)
-
concentration
29-35.4% Co (with A-Nitroso-B-Naphthol, gravimetric)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
reaction suitability
core: cobalt
reaction suitability
core: cobalt
reaction suitability
core: iron
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: cerium
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)