Przejdź do
436038
Iron(III) phosphate tetrahydrate
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
Synonim(y):
Ferric phosphate tetrahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
165,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
FePO4 · 4H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.88
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
233-149-7
MDL number:
Assay:
97-103% (with sodium thiosulphate, titration)
Form:
powder
165,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97-103% (with sodium thiosulphate, titration)
Quality Segment
form
powder
composition
Fe, 24%
reaction suitability
core: iron
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
greener alternative category
SMILES string
O.O.O.O.[Fe+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/Fe.H3O4P.4H2O/c;1-5(2,3)4;;;;/h;(H3,1,2,3,4);4*1H2/q+3;;;;;/p-3
InChI key
RTOYJIFECJCKIK-UHFFFAOYSA-K
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products that adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This is an enabling product that enhances cyclic stability in lithium-ion batteries, significantly improving energy storage performance and contributing to more efficient energy solutions. Click here for more information.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
44939333387331309
description
-
description
puriss. p.a., ≥99.0% (RT)
description
97%
description
99.99% trace metals basis
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder and chunks
assay
97-103% (with sodium thiosulphate, titration)
assay
≥99.0% (RT)
assay
97%
assay
99.99% trace metals basis
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
greener alternative category
Enabling
greener alternative category
-
greener alternative category
-
greener alternative category
-
reaction suitability
core: iron
reaction suitability
-
reaction suitability
core: chromium
reaction suitability
core: yttrium
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
-
sustainability
-
sustainability
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)