Merck
255955
Sigma-Aldrich
Boron phosphate
99.995%
Synonim(y):
B(PO4), Boron orthophosphate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
BO4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.78
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99.995%
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: boron
gęstość
2.52 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[B+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/B.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+3;/p-3
Klucz InChI
YZYDPPZYDIRSJT-UHFFFAOYSA-K
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)