Merck
255068
Sigma-Aldrich
Tris(methylthio)methane
98%
Synonim(y):
Trimethyl trithioorthoformate
Wybierz wielkość
5 G
343,00 zł
343,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
343,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3S)3CH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.32
Beilstein:
1733825
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
343,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.577 (lit.)
bp
102 °C/15 mmHg (lit.)
225-227 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
gęstość
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
thioether
ciąg SMILES
CSC(SC)SC
InChI
1S/C4H10S3/c1-5-4(6-2)7-3/h4H,1-3H3
Klucz InChI
YFMZQCCTZUJXEB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Tris(metylotio)metan jest odpowiednikiem anionu karboksylowego.
Zastosowanie
Tris(metylotio)metan został wykorzystany w syntezie:
  • Kwas (-)-nefrosteranowy i kwas (-)-rocellarowy[1]
  • (4R,5R)-5-({[1-(tert-butylo)-1,1-difenylo-sililo]oksy}metylo)4-[tri(metylotio)metylo]tetrahydro-furan-2-on[2]
  • końcowe difluorometyleny[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
186.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
86 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Claudia Mugnaini et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 11(3), 357-366 (2003-01-09)
Novel nucleoside analogues of both D and L enantiomeric series were prepared by coupling reaction between a 2',3'-dideoxy-3'-modified furanose moiety and four different nucleobases. Though in all cases anomeric mixtures of nucleosides were obtained, the presence of the sterically bulky
From ketones, aldehydes or alkyl halides to terminal 1, 1-difluoroolefins using BrF3.
Hagooly A and Rozen S.
Journal of Fluorine Chemistry, 126(8), 1239-1245 (2005)
Bin Mao et al.
Organic letters, 13(5), 948-951 (2011-01-28)
An efficient catalytic asymmetric synthesis of chiral γ-butenolides was developed based on the hetero-allylic asymmetric alkylation (h-AAA) in combination with ring closing metathesis (RCM). The synthetic potential of the h-AAA-RCM protocol was illustrated with the facile synthesis of (-)-whiskey lactone